Merck
679747
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine
97%
Synonim(y):
5-Chloro-3-nitro-2-pyridinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
232-236 °C
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Oc1ncc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
Klucz InChI
QVGQNICXNZMXQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)