As indicated above, under 'Physical form': Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH 8
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 305,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 330,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
20000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
305,00 zł
biological source
Porcine liver
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
mol wt
168 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥150 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥30 units/mg protein | specific activity ≥15 units/mg solid | specific activity ≥30.0 U/g |
| biological source Porcine liver | biological source - | biological source - | biological source - |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form crystalline, crystals, powder or flakes |
| mol wt 168 kDa | mol wt 60 kDa | mol wt 168 kDa | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esterase from porcine liver
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of ammonium sulfate?