Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2300,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Aldol Reaction, reaction type: Allylation, reaction type: Carbonyl/Imine Addition, reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
mp
255-260 °C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)N[S](=O)(=O)c2c(c5c(cc2)cccc5)c3c4c(ccc31)cccc4
InChI
1S/C20H13NO4S2/c22-26(23)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)27(24,25)21-26/h1-12,21H
InChI key
JSCWJDJFPUMYSV-UHFFFAOYSA-N
Application
A Powerful Chiral Counteranion Motif for Asymmetric Catalysis
Chiral Sulfonimide as a Brønsted Acid Organocatalyst for Asymmetric Friedel_Crafts Alkylation of Indoles with Imines
Chiral N-Fluorodibenzenesulfonimide Analogues for Enantioselective Electrophilic Fluorination and Oxidative Fluorination
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 95% | description 96% |
| assay 97% | assay 97% | assay 95% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: Carbonyl/Imine Addition, reaction type: Aldol Reaction, reaction type: Friedel-Crafts Alkylation, reaction type: Allylation | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 255-260 °C | mp - | mp 329-335 °C | mp 213-220 °C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(S,R)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)-(1-phenylethyl)amine 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/340/157/5071e653-a834-4559-9aa7-4eb2d3774e42/640/5071e653-a834-4559-9aa7-4eb2d3774e42.png)