Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł 216,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
216,00 zł
Cena katalogowa288,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
145-149 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Oc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, a pyridine derivative, is a heterocyclic building block. They have useful applications in catalysis, drug design, molecular recognition, and natural product synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 145-149 °C (lit.) | mp - | mp 32-34 °C (lit.) | mp - |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group fluoro, chloro | functional group fluoro, chloro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?