Merck
679496
Sigma-Aldrich
QuadraSil® TA
extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading
Synonim(y):
QuadraSil® Triamine
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
zakres etykietowania
0.5-1.5 mmol/g loading
Zastosowanie
Metal scavenger: Au, Cd, Co, Cu, Fe, Pd[1], Pt, Rh, Ru, V, Zn, Pb
Informacje prawne
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junichi Nakajima et al.
Talanta, 79(4), 1050-1054 (2009-07-21)
A flow injection analysis (FIA) method using on-line separation and preconcentration with a novel metal scavenger beads, QuadraSil TA, has been developed for the ICP-OES determination of traces of palladium. QuadraSil TA contains diethylenetriamine as a functional group on spherical