Merck
934283
Sigma-Aldrich
4-(Aminoethyl)-1-N-Boc-piperidine
≥95.0%
Synonim(y):
2-(N-tert-butoksykarbonylo-4-piperydynylo)etyloamina, 1-tert-butoksykarbonylo-4-piperydynoetanamina
Wybierz wielkość
100 MG
72,60 zł
72,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
72,60 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
72,60 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Formularz
semisolid
kolor
off-white to light yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CCN)CC1
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-5-10(4-7-13)6-9-14/h10H,4-9,13H2,1-3H3
Klucz InChI
LBQDLHPFISVBRU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Półelastyczny łącznik przydatny przy opracowywaniu PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek. Włączenie sztywności do regionu łącznika PROTAC może wpływać na kinetykę degradacji, a także na właściwości PROTAC w zakresie projektowania leków (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm, wydalanie i toksyczność; ADMET).
Technology Spotlight:
Bloki konstrukcyjne degradera do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degradera białek
Informacje prawne
11779 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations; Inc. i jest używany na podstawie licencji.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingwei Shao et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(20), e2102555-e2102555 (2021-08-17)
DNA-binding proteins, including transcription factors (TFs), play essential roles in various cellular processes and pathogenesis of diseases, deeming to be potential therapeutic targets. However, these proteins are generally considered undruggable as they lack an enzymatic catalytic site or a ligand-binding
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can