Merck
679399
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride
97%
Synonim(y):
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
Wybierz wielkość
1 G
230,30 zł
230,30 zł
Cena katalogowa329,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
230,30 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
230,30 zł
Cena katalogowa329,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
mp
259-263 °C
grupa funkcyjna
amide
amine
ciąg SMILES
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Klucz InChI
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)