Kluczowe dokumenty
1359426
USP
Levetiracetam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(S)-N-[1-(Aminocarbonyl)propyl]-4-chlorobutanamide
Wybierz wielkość
6370,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6370,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
levetiracetam
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(N)=O
InChI
1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
QBJNYRYTZPBHFT-LURJTMIESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Levetiracetam
- Levetiracetam Oral Solution
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)