Przejdź do
679380
(R)-(–)-2-Aminobutanamide hydrochloride
96%
Synonim(y):
(R)-2-Aminobutyramide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
277,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
277,50 zł
Cena katalogowa370,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
258-262 °C
functional group
amide, amine
SMILES string
Cl[H].CC[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1
InChI key
HDBMIDJFXOYCGK-AENDTGMFSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
656356680087
description
96%
description
97%
description
97%
assay
96%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
258-262 °C
mp
251-255 °C
mp
29-33 °C
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
amide, amine
functional group
carboxylic acid
functional group
fluoro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)