Merck
678805
Sigma-Aldrich
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
71-75 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cccc(c1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Klucz InChI
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)