Merck
677086
Sigma-Aldrich
(11bS)-(+)-4,4-Dibutyl-4,5-dihydro-2,6-bis(3,4,5-trifluorophenyl)-3H-dinaphth[2,1-c:1′,2′-e]azepinium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H36BrF6N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
748.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
224-229 °C
ciąg SMILES
CCCC[N+]1(CCCC)Cc2c(cc3ccccc3c2-c4c(C1)c(cc5ccccc45)-c6cc(F)c(F)c(F)c6)-c7cc(F)c(F)c(F)c7
InChI
1S/C42H36F6N.BrH/c1-3-5-15-49(16-6-4-2)23-33-31(27-19-35(43)41(47)36(44)20-27)17-25-11-7-9-13-29(25)39(33)40-30-14-10-8-12-26(30)18-32(34(40)24-49)28-21-37(45)42(48)38(46)22-28;/h7-14,17-22H,3-6,15-16,23-24H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LOMUZNOWQYZTRP-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Maruoka catalysts enable enantioselective preparation of α-amino acids from glycine derivatives via asymmetric phase transfer catalysis.
Powiązane treści
Professor Keiji Maruoka and co-workers have developed a series of designer chiral phase-transfer catalysts that are useful for various asymmetric transformations including asymmetric alkylation, aldol reaction, Mannich reaction, conjugate addition, epoxidation, and Strecker reaction.