Przejdź do
F5437
Fmoc-(S)-propargyl-Ala-OH
Synonim(y):
(S)-N-Fmoc-α-propargyl-Ala-OH, (S)-N-Fmoc-α-propargylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@](CC#C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m0/s1
InChI key
ZXOKSWZUJXKQCQ-NRFANRHFSA-N
Application
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F53128.523338.52348
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
alkene
functional group
thiol
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)