Merck
678708
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
1-Carboxy-3-adamantanol, 3-Carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
203-207 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H16O3/c12-9(13)10-2-7-1-8(3-10)5-11(14,4-7)6-10/h7-8,14H,1-6H2,(H,12,13)/t7-,8+,10+,11-
Klucz InChI
CJJMAWPEZKYJAP-YDRMRZIKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3