Merck
276235
3-Noradamantanecarboxylic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
powder or crystals
mp
105-107 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H14O2/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8-,10-
InChI key
RXUUYFUQAGICCD-WZXRXUJPSA-N
Application
Building block for "Anti-Bredt"strained molecules.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)