Merck
393363
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.34
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder or crystals
mp
160-162 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(O)=O
InChI
1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-13-6-9-14(10-7-13,11-8-13)12(15)16/h2-11H2,1H3,(H,15,16)/t13-,14-
InChI key
IAQHPZFALQQESM-HDJSIYSDSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)