Przejdź do
687618
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
402,05 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
402,05 zł
Cena katalogowa473,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
146-150 °C
functional group
bromo, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)/t7-,8+,10+,11-
InChI key
DJUDQBVINJIMFO-YDRMRZIKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)