Merck
678678
Sigma-Aldrich
3-Noradamantanecarbonyl chloride
97%
Synonim(y):
3-Noradamantanoyl chloride, Hexahydro-2,5-methanopentalene-3a(1H)-carbonyl chloride
Wybierz wielkość
1 G
541,00 zł
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
541,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5159
gęstość
1.165 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H13ClO/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2/t6-,7+,8-,10-
Klucz InChI
FEJBSNLESASJKD-WZXRXUJPSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)