Merck
678414
Sigma-Aldrich
O-Allyl 2,2,2-trichloroacetimidate
96%
Synonim(y):
2,2,2-Trichloroacetimidic acid allyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6Cl3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.47
Beilstein:
1907084
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489
tw
54-70 °C/7.5-11.25 mmHg
gęstość
1.333 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC=C
InChI
1S/C5H6Cl3NO/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2,9H,1,3H2
Klucz InChI
UJYZRNWTLPBNOR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent used for the protection of an alcohol as its allyl ether in the presence of base sensitive functionality.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 62, 73-73 (2006)
Produkty
Trichloroacetymidany są również powszechnie stosowane jako odczynniki do alkilowania alkoholi, szczególnie gdy istniejąca funkcjonalność nie jest wrażliwa na kwasy.
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.