Kluczowe dokumenty
139661
Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
Wybierz wielkość
582,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
582,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
gęstość
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3NO/c1-8-2(7)3(4,5)6/h7H,1H3
Klucz InChI
OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?