Merck
675180
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxaldehyde
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
116-120 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-9-3-1-2-8-6-11-5-4-10(8)9/h1-7H
Klucz InChI
ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Direct conversion of heteroaryl-carboxaldehydes to acetonitriles by treatment with cyanoethylphosphonate followed by samarium(II) iodide reduction.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 44, 2903-2903 (2003)
Neil Dalphin et al.
eNeuro, 7(3) (2020-04-24)
Membrane voltage oscillations in layer 1 (L1) of primary sensory cortices might be important indicators of cortical gain control, attentional focusing, and signal integration. However, electric field recordings are hampered by the low seal resistance of electrodes close to the
Produkty
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.