Merck
674419
Sigma-Aldrich
Dihexadecyl disulfide
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H66S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
solid
mp
53-56 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Klucz InChI
GUBWMRCVCQFLOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.