Merck
671223
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
≥99.5% (HPLC)
Wybierz wielkość
500 MG
659,00 zł
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
659,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
Beilstein:
2806217
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.5% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -124±3°, c = 0.87 in ethanol
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
116-119 °C
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14-/m0/s1
Klucz InChI
GEJJWYZZKKKSEV-KBPBESRZSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)