Merck
670324
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclopentanediamine dihydrochloride
98.5-101.5% (AT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.08
Beilstein:
9215588
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98.5-101.5% (AT)
aktywność optyczna
[α]/D -22.5±1°, c = 2 in 1 M HCl
zanieczyszczenia
≤3.0% water
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1N
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;;/h4-5H,1-3,6-7H2;2*1H/t4-,5-;;/m1../s1
Klucz InChI
VZCLGIZICFQJBX-ALUAXPQUSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)