Merck
669725
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-2-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-1-Boc-piperidin-2-ylacetic acid, (S)-N-Boc-2-carboxymethyl-piperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -12.0±2°, c = 1.5 in methanol
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-5-4-6-9(13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
CKAXJDBTNNEENW-VIFPVBQESA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)