Przejdź do
36323
(S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
6-Oxo-L-pipecolic acid, (S)-2-Piperidone-6-carboxylic acid, L-Pyrohomoglutamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1762,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
1762,50 zł
Cena katalogowa2350,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
impurities
≤5.0% water
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c8-5-3-1-2-4(7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
FZXCPFJMYOQZCA-BYPYZUCNSA-N
Application
(S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Functionalized β-lactam N-heterocycles via carboxymethylproline synthase catalyzed cyclization reactions. Pro-(S)-C5 branched [4.3.1] aza-amide bicycles as potential inhibitors for FK506-binding proteins.
  • Ethyl (S)-2-(6-oxopiperidin-2-yl)acetate, which is reduced using LiBH4 to produce optically pure hydroxymethyl lactams.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
656364P45850516368
description
≥95.0% (HPLC)
description
97%
description
98%
description
98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤5.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)