Merck
669075
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diisothiocyanate
97%
Synonim(y):
NSC 292417, Dibutyldiisothiocyanato-stannane, Dibutyldiisothiocyanato-tin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2S2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: catalyst
mp
141-143 °C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(N=C=S)N=C=S
InChI
1S/2C4H9.2CNS.Sn/c2*1-3-4-2;2*2-1-3;/h2*1,3-4H2,2H3;;;/q;;2*-1;+2
Klucz InChI
JVLGWEJONYVDMO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Macrolactones
  • Isocyanate and isothiocyanate d1- and d2-complexes of vanadocene
Reactant for:
  • Unusual adduct formation with organotin(IV) Lewis acids
  • Interactions with vanadyl salicylaldimine β-ketimine and acetylacetonato complexes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)