Przejdź do
440477
Dibutyltin maleate
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O4Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
201-077-5
MDL number:
Assay:
95%
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
SMILES string
CCCC[Sn]1(CCCC)OC(=O)C=CC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O4.2C4H9.Sn/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*1-3-4-2;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;+2/p-2/b2-1-;;;
InChI key
ZBBLRPRYYSJUCZ-GRHBHMESSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
291234205494251127
description
95%
description
95%
description
96%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
96%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-04-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)