Merck
668818
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
97%
Synonim(y):
(R)-(−)-1-AminoTetralin, (R)-(−)-1-Aminotetraline, (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H11)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.565
tw
118-120 °C/10 mbar
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m1/s1
Klucz InChI
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)