Przejdź do
308919
2-Bromo-4-fluoroanisole
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
96%
Form:
liquid
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
89 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
COc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI key
JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-4-fluoroanisole was used in the synthesis of (5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanol.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)