Merck
668591
Sigma-Aldrich
QuadraPure® BZA
400-1100 μm, extent of labeling: 20 mg/g loading, macroporous
Synonim(y):
QuadraPure® Benzylamine
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
QuadraPure®
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
zakres etykietowania
20 mg/g loading
wielkość cząstki
400-1100 μm
grupa funkcyjna
amine
Zastosowanie
Metal Scavenger: Rh, Pd, Cu, Co, Ni
Informacje prawne
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)