Przejdź do
320137
Acrylonitrile
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Vinyl cyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.06
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-466-5
Beilstein/REAXYS Number:
605310
MDL number:
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.83 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
86 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
897 °F
contains
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
17 %
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
SMILES string
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Application
Acrylonitrile is used in the manufacture of acrylic fibers, resins (acrylonitrile butadiene-styrene, styrene-acrylonitrile and others) and nitrile rubbers (butadiene-acrylonitrile).
Biochem/physiol Actions
An industrial carcinogen that is a multisite carcinogen in rats and possibly carcinogenic to humans.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11021340003B8959
description
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
description
ReagentPlus®, 99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
99%
mp
−83 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
mp
-
mp
−13 °C (lit.)
contains
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
-
contains
-
vapor density
1.83 (vs air)
vapor density
1.83 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
bp
77 °C (lit.)
bp
77 °C (lit.)
bp
-
bp
191 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylonitrile
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-13-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, Are the bottles coated for this product?
    1 answer
    1. This product is packaged in a glass 1 liter amber bottle coated with polyvinyl chloride (PVC).