Merck
668524
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]benzene
kanata purity
Synonim(y):
(R,R)-i-Pr-DUPHOS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +103°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5701
ciąg SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c2ccccc2P3[C@H](CC[C@@H]3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3/t21-,22-,23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
RBVGOQHQBUPSGX-MOUTVQLLSA-N
Opis ogólny
Optical rotation devation ± 13
Zastosowanie
(R,R)-i-Pr-DUPHOS is a chiral phospholane class of ligand that can be used in:
  • The catalytic asymmetric hydrogenation reactions.
  • Rhodium catalyzed enantioselective synthesis of 1,2 diols via asymmetric intramolecular hydrosilylation of α- and β-hydroxyketones.
  • In the enantioselective synthesis of diarylmethanols by arylation of aromatic aldehydes with arylboronic acids in the presence of a rhodium catalyst.
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Enantioselective hydrogenation of imines using a diverse library of ruthenium dichloride (diphosphine)(diamine) precatalysts
Cobley CJ and Henschke JP
Advanced Synthesis & Catalysis, 345(1-2), 195-201 (2003)
Enantioselective hydrogenation of imines using a diverse library of ruthenium dichloride (diphosphine)(diamine) precatalysts
Cobley CJ and Henschke JP
advanced synthesis and catalysis, 345(1-2), 195-201 (2003)
Asymmetric hydrogenation of a 4, 4-diaryl-3-butenoate; a novel approach to sertraline
Boulton LT, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 1(7), 1094-1096 (2003)
Asymmetric synthesis of diarylmethanols by Rh (I)-catalyzed arylation of aromatic aldehydes with arylboronic acid
Suzuki K, et al.
Synthesis, 2006(08), 1360-1364 (2006)
Asymmetric intramolecular hydrosilylation of hydroxyketones
Burk MJ and Feaster JE
Tetrahedron Letters, 33(16), 2099-2102 (1992)
Produkty
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.
Asymetryczne uwodornienie umożliwia skalowalną syntezę związków o jednym enancjomerze z minimalną ilością produktów ubocznych, idealnych do produkcji komercyjnej.