Merck
694215
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline
Synonim(y):
(S) QuinoxP®
Wybierz wielkość
100 MG
381,00 zł
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
381,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]22/D +55°, c = 1 in chloroform
mp
100-105 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m1/s1
Klucz InChI
DRZBLHZZDMCPGX-FGZHOGPDSA-N
Informacje prawne
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)