Merck
668338
Sigma-Aldrich
9-Undecyn-1-ol
90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466
bp
92-93 °C/0.03 mmHg
gęstość
0.866 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC#CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,4-11H2,1H3
Klucz InChI
YSDWKSIWEWYTEF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1