Merck
665797
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane
97%
Synonim(y):
(S)-(−)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D <1.300
tw
25-32 °C
gęstość
1.294 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m0/s1
Klucz InChI
AQZRARFZZMGLHL-REOHCLBHSA-N
Zastosowanie
Precursor to a trifluoromethyl chiral auxiliary which promotes a highly diastereoselective Simmons-Smith cyclopropanation.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1157-1157 (2006)