Kluczowe dokumenty
663905
N,N′-Diphenyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide
98%
Synonim(y):
PTCDI-Ph
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
>300 °C
λmaks.
527 nm
fluorescencja
λem ≤534 nm in chloroform
właściwości półprzewodników
N-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
ciąg SMILES
O=C1N(c2ccccc2)C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(c7ccccc7)C(=O)c8ccc(c9ccc1c3c49)c5c68
InChI
1S/C36H18N2O4/c39-33-25-15-11-21-23-13-17-27-32-28(36(42)38(35(27)41)20-9-5-2-6-10-20)18-14-24(30(23)32)22-12-16-26(31(25)29(21)22)34(40)37(33)19-7-3-1-4-8-19/h1-18H
Klucz InChI
OGEZSLXPCKHGKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.