Merck
663832
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Wybierz wielkość
25 ML
866,00 zł
866,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
866,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4CH2MgBr
Masa cząsteczkowa:
279.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
866,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in diethyl ether
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(C[Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H6F3O.BrH.Mg/c1-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9,10)11;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
KMBXMKJQUFWBEE-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)