Merck
562033
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.25 M in THF
tw
65 °C
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
XHDYUCUVUZSISM-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup