Merck
562149
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzylmagnesium bromide solution
0.25 M in diethyl ether
Wybierz wielkość
50 ML
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1460,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
Poziom jakości
stężenie
0.25 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
gęstość
0.770 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Mg]Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
HDXZJAZTPVLPEX-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)