Przejdź do
687901
4-(Trifluoromethoxy)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrF3MgO
Masa cząsteczkowa:
265.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
density
0.975 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H4F3O.BrH.Mg/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UFMHNMPAQCQXMW-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Preparation of chromanol derivatives as novel class of CETP inhibitors for treatment of cardiovascular disease
  • Pd-catalyzed cross coupling
  • Preparation of indazole-pyridine derivatives as protein kinase B/Akt inhibitors with reduced hypotension, via Stille coupling, Mitsunobu reaction and copper-catalyzed aziridine ring-opening reaction
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
561037561029562289
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.975 g/mL at 25 °C
density
0.965 g/mL at 25 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
density
0.972 g/mL at 25 °C
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
chloro
form
liquid
form
-
form
-
form
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-22.0 - -4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 - -20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)