Merck
563927
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylmagnesium chloride
0.25 M in THF
Synonim(y):
Chlorek p-fluorobenzylomagnezowy, Chlorek p-fluorofenylometylomagnezowy, Chloro(p-fluorobenzylo)magnez
Wybierz wielkość
50 ML
1540,00 zł
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
1540,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
Poziom jakości
stężenie
0.25 M in THF
bp
65 °C (lit.)
gęstość
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)