Merck
563773
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
50 ML
660,00 zł
660,00 zł
Cena katalogowa1320,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4CH3CH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
660,00 zł
Cena katalogowa1320,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
SAKYCLWKOWGTFT-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)