Merck
661198
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-prolinamide
97%
Synonim(y):
(S)-2-(Aminocarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)proline amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
104-108 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-4-5-7(12)8(11)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
PITJAAIPVBVRAO-ZETCQYMHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)