Kluczowe dokumenty
660159
NaK Silica gel (Na2K) Stage I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Synonim(y):
Na2K-SG-I, Sodium-potassium alloy on silica gel (Na2K)
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0 mmHg ( 20 °C)
Postać
solid
temp. samozapłonu
248-257 °F
przydatność reakcji
reagent type: reductant
zakres etykietowania
~35 wt. % Na-K loading
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C
InChI
1S/K.Na
Klucz InChI
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Additionally can be used as:
- A reducing agent for aliphatic ester substrates
- A deprotectant in place of the typical heavy metal deprotectant
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).