Merck
659207
Sigma-Aldrich
Benzylboronic acid pinacol ester
96%
Synonim(y):
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2)dioxaborolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490
bp
65 °C/0.15 mmHg
gęstość
0.980 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(Cc2ccccc2)OC1(C)C
InChI
1S/C13H19BO2/c1-12(2)13(3,4)16-14(15-12)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,10H2,1-4H3
Klucz InChI
YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)