Merck
658812
Sigma-Aldrich
Tetra-N-phenylbenzidine
97%
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetraphenylbenzidine, TPB, Tetraphenylbenzidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H28N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
mp
230-234 °C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28N2/c1-5-13-31(14-6-1)37(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)30-23-27-36(28-24-30)38(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34/h1-28H
Klucz InChI
DCZNSJVFOQPSRV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Conjugated-polymer-functionalized graphene oxide: synthesis and nonvolatile rewritable memory effect.
Xiao-Dong Zhuang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(15), 1731-1735 (2010-05-25)
P Rapta et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 56A(2), 357-362 (2000-03-22)
A newly developed in situ electron paramagnetic resonance (EPR)/ultraviolet-visible (UV-vis) spectroelectrochemical cell equipped with a laminated indium-tin oxide (ITO) working electrode was used in the investigation of various organic substrates which are potential hole-transporting materials. The experiment demonstrated the possibility
T Körzdörfer et al.
The Journal of chemical physics, 131(3), 034310-034310 (2009-07-25)
Perylene bisimide and triphenyl diamine are prototypical organic dyes frequently used in organic solar cells and light emitting devices. Recent Forster-resonant-energy-transfer experiments on a bridged organic dyad consisting of triphenyl diamine as an energy-donor and perylene bisimide as an energy-acceptor