Merck
65659
Sigma-Aldrich
12-(Methylamino)dodecanoic acid
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
12-(Methylamino)lauric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NH(CH2)11COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.36
Beilstein:
6123408
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥98.0% (NT)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
139-143 °C
rozpuszczalność
methanol: 50 mg/mL, clear
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CNCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H27NO2/c1-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13(15)16/h14H,2-12H2,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
XTXRYZLZPWMJBM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)