Dokumenty
5.05051
Sigma-Aldrich
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid
Synonim(y):
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid, Ionotropic Glutamate Receptor Antagonist, PDA, cis PDA, cis-Piperidine-2,3-dicarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C7H11NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
PTLWNCBCBZZBJI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A non-specific antagonist of NMDA, AMPA and kainate ionotropic receptors and a partial agonist for NMDA receptors. Used in blocking general excitatory synaptic transmissions.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Tong, G., et al. 1994. Neuron13, 1195.
Leach, J., et al. 1986. Eur. J. Pharmacol.121, 173.
Watkins, C., et al. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.21, 165.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3