Merck
655171
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
97%
Wybierz wielkość
25 G
472,50 zł
472,50 zł
Cena katalogowa675,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
472,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
472,50 zł
Cena katalogowa675,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
54-59 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1cc(Cl)cc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
Klucz InChI
GIKLRWNRBOLRDV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)