Merck
654892
Sigma-Aldrich
Aldrich® Negative Photoresist Kit I
Wybierz wielkość
1 KIT
867,00 zł
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
867,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
temp. przechowywania
2-8°C
Poziom jakości
Opis ogólny
Aldrich® Negative Photoresist Kit I consists of materials for photolithography. The photoresist can be spin coated on the glass substrate for the formation of electrode arrays. The kit also provides masking and patterning on the glass surface.[1]
Zastosowanie
Aldrich® Negative Photoresist Kit I has been used in the fabrication of microelectrodes by photolithography.[2] It can also be used to fabricate the droplet-based microfluidic device, microfluidic chips, glass optical waveguides, and integrated grating couplers.[3][4]
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 651761Negative resist remover I 250 mLKarta charakterystyki
  • 651788Negative resist developer I 250 mLKarta charakterystyki
  • 651796Negative photoresist I 100 mLKarta charakterystyki
  • 651974Negative resist thinner I 100 mLKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
High-speed droplet actuation on single-plate electrode arrays
Banerjee AN, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 362(2), 567-574 (2011)
Fabrication and characterization of optical waveguides and grating couplers
J P Sharpe, et al.
European Journal of Physics, 34, 1317-1317 (2013)
Jie-Bi Hu et al.
The Analyst, 140(5), 1495-1501 (2015-01-28)
Digital microfluidics (DMF) based on the electrowetting-on-dielectric phenomenon is a convenient way of handling microlitre-volume aliquots of solutions prior to analysis. Although it was shown to be compatible with on-line mass spectrometric detection, due to numerous technical obstacles, the implementation
A compact 3D-printed interface for coupling open digital microchips with Venturi easy ambient sonic-spray ionization mass spectrometry
Hu J, et al.
Analyst, 140(5), 1495-1501 (2015)
Arghya Narayan Banerjee et al.
Journal of colloid and interface science, 362(2), 567-574 (2011-08-02)
This paper reports a droplet-based microfluidic device composed of patterned co-planar electrodes in an all-in-a-single-plate arrangement and coated with dielectric layers for electrowetting-on-dielectric (EWOD) actuation of discrete droplets. The co-planar arrangement is preferred over conventional two-plate electrowetting devices because it
Protokoły
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this negative photoresist be used directly on glass substrate for maskmaking followed by vaccum deposition of any metal with good adhereness .
    1 answer
    1. The photoresist in this product can be spin coated on the glass substrate. The kit also provides masking and patterning on the glass surface. However, there is no guarantee of good adherence to any metal. Please see the link below to review the kit technical bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/345/019/al_techbull_al217.pdf
      Helpful?
  4. Please let me know if your Negative Photoresist 651796 is water free and send any information you have on use including the compounds other than the remover in the Kit 654892,
    1 answer
    1. Product 651796 refers to the kit component negative photoresist 1. The product is a solution of polyisoprene in a mixture of organic solvents. The reagent is not tested for water content on a batch-wise basis per the product specification. Water may exist, but only in very trace amounts.
      Please see the product datasheet located in the 'DOCUMENTATION' section for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/345/019/al_techbull_al217.pdf